Merck
GF24175469
窒化ホウ素
rod, 3.6 mm diameter, length 100 mm, condition hot-pressed
別名:
B 607907
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥73,400
¥73,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥73,400
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
¥73,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 241-754-69
L
100 mm
直径
3.6 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)