Merck
GF23734649
ビスマス
foil, thickness 0.003 mm, size 50 × 50 mm, purity 99.97%
別名:
BI000050
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥169,700
¥169,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥169,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Bi
CAS番号:
分子量:
208.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141706
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥169,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
蒸気圧
<0.1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99.97%
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 237-346-49
抵抗性
129 μΩ-cm, 20°C
サイズ
50 × 50 mm
厚さ
0.003 mm
bp
1560 °C (lit.)
mp
271 °C (lit.)
密度
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Bi]
InChI
1S/Bi
InChI Key
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)