安全性情報
GF23312225
Thoriated tungsten
wire, W 99%/Th 1%, 0.5 mm diameter, length 2 m, temper annealed
別名:
W 145450
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
製品GF23312225は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
アッセイ
≥99%
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 233-122-25
L
2 m
直径
0.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
GF23312225-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)