Merck
GF23276426
Titanium/Molybdenum
wire, Ti 85%/Mo 15%, 1.0 mm diameter, length 1 m, temper as drawn
別名:
TI085150
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥68,980
¥68,980
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥68,980
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
¥68,980
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 232-764-26
L
1 m
直径
1.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)