Merck
GF23262544
ステンレススチール - AISI 304合金、FeCr18Ni10
foil, 300 x 300mm, 0.15mm thickness, annealed
別名:
FE220291
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
foil (annealed)
メーカー/製品名
Goodfellow 232-625-44
サイズ×厚み
300 mm × 300 mm × 0.15 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)