安全性情報
GF23162442
Quartz - fused
tube, outside diameter 7.0 mm, length 100 mm, wall thickness 1.0 mm
別名:
SI617150
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101503
NACRES:
NA.23
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 231-624-42
L
100 mm
外径
7.0 mm
壁厚
1.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF23162442-1EA:
GF23162442-2EA:
GF23162442-10EA:
GF23162442-5EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)