Merck
GF23042359
Polyetheretherketone
(PEEK), rod, diam. 10 mm, L 1000 mm, gray
別名:
EK307910
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥56,950
¥56,950
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥56,950
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥56,950
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 230-423-59
L
1000 mm
直径
10 mm
gray
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)