Merck
GF22981024
Aluminum-silicon alloy, Al99Si1
10m wire, 1mm diameter, hard
別名:
AL055170
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥118,200
¥118,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥118,200
About This Item
UNSPSCコード:
12352311
NACRES:
NA.23
¥118,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 229-810-24
L ×直径
10 m × 1 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)