Merck
GF22774664
Gold/Nickel
wire, Au 82%/Ni 18%, 0.80 mm diameter, length 0.2 m, temper annealed
別名:
AU055160
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥144,200
¥144,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥144,200
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
¥144,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 227-746-64
L
0.2 m
直径
0.80 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)