Merck
GF22618403
Stainless Steel - AISI 430 alloy, Fe81Cr17MnSiCSP
foil, 0.5m coil, 0.15mm thickness, annealed
別名:
FF230280
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥43,960
¥43,960
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥43,960
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
¥43,960
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
annealed
foil (coil)
メーカー/製品名
Goodfellow 226-184-03
サイズ×厚み
0.5 m × 0.15 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)