Merck
GF22035170
ポリエーテルイミド
(PEI), tube, outside diameter 2.3mm, L 5 m, wall thickness 0.7 mm
別名:
EI317200
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥63,630
¥63,630
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥63,630
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥63,630
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 220-351-70
L
5 m
壁厚
0.7 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)