Merck
GF21853582
Inconel®合金600 - 耐熱合金、Ni72Cr16Fe8
foil, 0.5m coil, 0.0125mm thickness, annealed
別名:
NI020203
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥92,780
¥92,780
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥92,780
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
¥92,780
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
annealed
foil (coil)
メーカー/製品名
Goodfellow 218-535-82
サイズ×厚み
0.5 m × 0.0125 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法的情報
INCONELは、Special Metals Corporationの商標として登録されています。
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)