Merck
GF21566505
Cyclo-Olefin Copolymer
(TOPAS«), granule, 3 mm nominal granule size, weight 500 g, grade topas 5013l-10
別名:
ET356301
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥37,600
¥37,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥37,600
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥37,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
granular
メーカー/製品名
Goodfellow 215-665-05
重量
500 g
公称顆粒サイズ
3 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)