Merck
GF21421088
Polycarbonate
(PC), sheet, thickness 5 mm, size 500 × 500 mm, clear
別名:
CT303150
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥64,390
¥64,390
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥64,390
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥64,390
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
sheet
メーカー/製品名
Goodfellow 214-210-88
サイズ
500 × 500 mm
厚さ
5 mm
clear
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)