Merck
GF20932310
Molybdenum-titanium alloy, Mo80Ti20
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 500g
別名:
MO046020
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥251,900
¥251,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥251,900
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
¥251,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 209-323-10
重量
500 g
部分最大サイズ
150 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)