Merck
GF19740843
Polymethylpentene
TPX®, rod, diam. 33 mm, L 500 mm, natural
別名:
ME317933
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 197-408-43
L
500 mm
直径
33 mm
natural
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)