Merck
GF19498360
Stainless steel - AISI 304L alloy, Fe/Cr18/Ni10
foil, 150 x 150mm, 0.3mm thickness, annealed
別名:
FA140300
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
foil (annealed)
メーカー/製品名
Goodfellow 194-983-60
サイズ×厚み
150 mm × 150 mm × 0.3 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)