Merck
GF19061568
Inconel® alloy 718 - heat resisting alloy, Ni53Fe19Cr19NbMoTi
foil, 50mm disks, 0.25mm thickness, annealed
別名:
NI130300
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
annealed
foil (disks)
メーカー/製品名
Goodfellow 190-615-68
サイズ×厚み
50 mm × 0.25 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法的情報
INCONELは、Special Metals Corporationの商標として登録されています。
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)