Merck
GF18601433
ステンレススチール - AISI 316合金、FeCr18Ni10Mo3
200m wire, 0.15mm diameter, hard
別名:
FE245102
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥56,210
¥56,210
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥56,210
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
¥56,210
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 186-014-33
L ×直径
200 m × 0.15 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)