Merck
GF17947323
銅-ベリリウム合金、Cu98Be2
100m insulated wire, 0.025mm conductor diameter, 0.004mm insulation thickness, polyimide insulation, hard
別名:
CU075820
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥42,880
¥42,880
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥42,880
About This Item
UNSPSCコード:
31152304
NACRES:
NA.23
¥42,880
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
詳細
polyimide insulation
temper (hard)
フォーム
wire (insulated)
メーカー/製品名
Goodfellow 179-473-23
L
100 m
コンダクタ直径
0.025 mm
絶縁体厚
0.004 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)