Merck
GF16779213
ポリテトラフルオロエチレン
(PTFE), sphere, diam. 1.59 mm, weight 50 pcs, tolerance ±0.05mm
別名:
FP306810
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥25,640
¥25,640
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥25,640
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥25,640
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
spheres
メーカー/製品名
Goodfellow 167-792-13
直径
1.59 mm
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)