Merck
GF15551625
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), film, thickness 0.025 mm, L 1 m, light blue
別名:
AM301025
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥54,260
¥54,260
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥54,260
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥54,260
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 155-516-25
L
1 m
厚さ
0.025 mm
light blue
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)