主要文書
GF15213800
Polyaramid
(polyparaphenylene terephthalamide), fiber, tex number 830, L 2 m, cord diameter 0.8mm
別名:
AR305783
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
フォーム
fibers
メーカー/製品名
Goodfellow 152-138-00
L
2 m
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
  • 最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)