Merck
GF14906505
Stainless Steel - AISI 410 alloy, FeCr12.5
foil, 100 x 100mm, 0.5mm thickness
別名:
FE260450
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥99,170
¥99,170
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥99,170
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
¥99,170
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 149-065-05
サイズ×厚み
100 mm × 100 mm × 0.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)