Merck
GF13690706
タングステン
wire, 0.356 mm diameter, size 300 mm, purity 99.95%
別名:
W
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
W
CAS番号:
分子量:
183.84
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141747
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
アッセイ
99.95%
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 136-907-06
抵抗性
4.9 μΩ-cm, 20°C
サイズ
300 mm
直径
0.356 mm
bp
5660 °C (lit.)
mp
3410 °C (lit.)
密度
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[W]
InChI
1S/W
InChI Key
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)