Merck
GF13625412
Gold/Germanium
wire, Au 99.5%/Ge 0.5%, 1.0 mm diameter, length 0.05 m
別名:
AE035160
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥131,700
¥131,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥131,700
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
¥131,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥99.5%
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 136-254-12
L
0.05 m
直径
1.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)