Merck
GF13595766
Aluminum-magnesium alloy, Al97.5Mg2.5
1m wire, 0.5mm diameter, annealed, 97.5%
別名:
AL215150
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥37,860
¥37,860
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥37,860
About This Item
UNSPSCコード:
12352311
NACRES:
NA.23
¥37,860
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97.50%
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 135-957-66
L ×直径
1 m × 0.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)