Merck
GF13570972
ステンレススチール - AISI 316L合金、FeCr18Ni10Mo3
100mm tube, 1.65mm outside diameter, 0.13mm wall thickness, 1.39mm inside diameter, hard
別名:
FF217200
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 135-709-72
L × 厚み
100 mm × 0.13 mm
外径 × 内径
1.65 mm × 1.39 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)