Merck
GF13109532
Stainless steel - AISI 304l
rod, Fe/Cr18%/Ni 10%, 25 mm diameter, length 100 mm, temper annealed
別名:
FA147945
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 131-095-32
L
100 mm
直径
25 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)