Merck
GF12879502
Inconel® alloy 718 - heat resisting alloy, Ni53Fe19Cr19NbMoTi
rod, 100mm x 6.35mm diameter, annealed
別名:
NI137910
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 128-795-02
L ×直径
100 mm × 6.35 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法的情報
INCONELは、Special Metals Corporationの商標として登録されています。
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)