GF12739563
別名:
AL025130
GF12739563-1EA
¥149,500
1 of 10
GF65460595
Aluminum-magnesium alloy, Al95Mg5
Sigma-Aldrich
205745
パラジウム-アルミナ
415111
窒化マグネシウム
13112
マグネシウム
GF75093408
銅
254118
GF45598685
THS01111
ThalesNano CatCart®触媒カートリッジシステム、30 mm L
GF32778322
鉛
GF34698369
Magnesium alloy az31
wire
Goodfellow 127-395-63
20 m × 0.4 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Energy Materials
High-Purity Metals & Alloys
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.