Merck
GF12387540
Iron/boron/silicon
foil, Fe 79%/B 16%/Si 5%, thickness 0.025 mm, length 1 m, coil width 50 mm
別名:
FE820250
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥65,550
¥65,550
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥65,550
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
¥65,550
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 123-875-40
L
1 m
コイル幅
50 mm
厚さ
0.025 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)