Merck
GF12361036
Platinum/Rhodium
wire, Pt 94%/Rh 6%, 0.50 mm diameter, length 0.5 m, temper annealed
別名:
PT075130
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
形状
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 123-610-36
L
0.5 m
直径
0.50 mm