Merck
GF12027204
Gilding metal alloy, Cu85Zn15
20m wire, 0.711mm diameter, as drawn
別名:
CU115200
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥33,130
¥33,130
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥33,130
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
¥33,130
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 120-272-04
L ×直径
20 m × 0.711 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)