Merck
GF11844446
Platinum/Rhodium
wire, Pt 80%/Rh 20%, 1.0 mm diameter, length 0.2 m
別名:
PC115150
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.23
製品GF11844446は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 118-444-46
L
0.2 m
直径
1.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)