Merck
GF11766540
Polyamide - Nylon 6, 6 - 30% Carbon Fiber Reinforced
(PA 6, 6 - 30% CFR), granule, 3 mm nominal granule size, weight 500 g, black
別名:
AM396310
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥48,820
¥48,820
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥48,820
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥48,820
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
フォーム
granular
メーカー/製品名
Goodfellow 117-665-40
重量
500 g
black
公称顆粒サイズ
3 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. What is the length and diameter of carbon fiber in the pellets
    1 回答
    1. This is a product of Goodfellow. The length and diameter of the carbon fiber used in the preparation of this product has not been deternined.