Merck
GF11738842
Zamak 410 - zinc/aluminum/copper/magnesium
foam, Zn 95%/Al 4%/Cu 1%/Mg, thickness 20 mm, size 150 × 150 mm, bulk density 0.33 g/cm3
別名:
ZN063801
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352311
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥95%
メーカー/製品名
Goodfellow 117-388-42
サイズ
150 × 150 mm
厚さ
20 mm
かさ密度
0.33 g/cm3
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)