Merck
GF11603911
T1 - 熱電対合金、Ni90Cr10
microfoil, 10mm disks, 1μm thinness, permanent mylar 3.5μm support
別名:
NI094850
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352300
NACRES:
NA.23
ディスクサイズ
10 mm
詳細
3.5μm permanent mylar support
フォーム
disc (microfoil)
メーカー/製品名
Goodfellow 116-039-11
厚さ
1 μm , 3.5μm permanent mylar support
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)