Merck
GF11331863
Zirconium-aluminum alloy, Zr90Al10
powder, 45micron max. particle size, alloy pre-cursor, 50g
別名:
ZR016010
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥174,400
¥174,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥174,400
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
¥174,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 113-318-63
重量
50 g
部分最大サイズ
45 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)