Merck
GF11284679
Fecralloy - 鉄-クロム、Fe72.8Cr22Al5Y0.1Zr0.1
foil, 1m coil, 20mm coil width, 0.1mm thickness, as rolled
別名:
FE080262
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥52,370
¥52,370
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥52,370
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
¥52,370
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
詳細
temper (as rolled)
フォーム
foil (coil)
メーカー/製品名
Goodfellow 112-846-79
L × W ×厚み
1 m × 20 mm × 0.1 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)