Merck
GF11100665
Polyaramid
(polymetaphenylene isophthalamide), honeycomb, thickness 10 mm, size 600 × 600 mm, cell size 5 mm
別名:
AR312720
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥81,730
¥81,730
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥81,730
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥81,730
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
honeycomb
メーカー/製品名
Goodfellow 111-006-65
セルサイズ
5 mm
サイズ
600 × 600 mm
厚さ
10 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)