Merck
GF11050962
Nickel-beryllium-titanium alloy, Ni97.5Be1.95Ti0.5
foil, 0.2m coil, 0.2mm thickness
別名:
NI080250
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥67,050
¥67,050
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥67,050
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
¥67,050
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
foil (coil)
メーカー/製品名
Goodfellow 110-509-62
L × 厚み
0.2 m × 0.2 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)