Merck
GF10948417
Nickel aluminide
powder, max. particle size 150 micron, weight 50 g, 45 μm mean particle size
別名:
NI706011
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥60,690
¥60,690
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥60,690
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
¥60,690
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 109-484-17
重量
50 g
部分最大サイズ
150 μm
平均粒径
45 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)