Merck
GF10275869
Waspaloy - heat resisting alloy, Ni58Cr19Co14MoTiAlFe
foil, 150 x 150mm, 0.025mm thickness, as rolled, light tight (lt)
別名:
NI150250
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥174,600
¥174,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥174,600
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
¥174,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
詳細
light tight (lt)
フォーム
foil (as rolled)
メーカー/製品名
Goodfellow 102-758-69
サイズ×厚み
150 mm × 150 mm × 0.025 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)