Merck
GF09758739
Polyethersulfone
(PES), film, thickness 0.05 mm, L 0.5 m, clear amber
別名:
SU301050
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥55,910
¥55,910
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥55,910
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥55,910
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 097-587-39
L
0.5 m
厚さ
0.05 mm
clear amber
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)