Merck
GF09201776
アルミニウム-マグネシウム合金、Al97Mg3
foil, 200 x 200mm, 0.03mm thickness, as rolled, light tight (lt)
別名:
AL010230
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352311
NACRES:
NA.23
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
詳細
light tight (lt)
フォーム
foil (as rolled)
メーカー/製品名
Goodfellow 092-017-76
サイズ×厚み
200 mm × 200 mm × 0.03 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)