Merck
GF08858087
Gold-germanium eutectic alloy, Au88Ge12
foil, 0.2m coil, 1mm coil width, 0.025mm thickness
別名:
AU040250
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥64,850
¥64,850
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥64,850
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
¥64,850
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
foil (coil)
メーカー/製品名
Goodfellow 088-580-87
L × W ×厚み
0.2 m × 1 mm × 0.025 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)