Merck
GF08022057
Polychlorotrifluoroethylene
(PCTFE), rod, diam. 4.8 mm, L 1800 mm, natural
別名:
FP357920
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥80,270
¥80,270
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥80,270
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥80,270
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 080-220-57
L
1800 mm
直径
4.8 mm
natural
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)