Merck
GF07797358
T1 - 熱電対合金、Ni90Cr10
insulated wire, 50m length, 0.05mm conductor diameter, 0.003mm insulation thickness, polyimide insulation
別名:
NI095825
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥161,500
¥161,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥161,500
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
¥161,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
詳細
polyimide insulation
thermocouple wire
フォーム
wire (insulated)
メーカー/製品名
Goodfellow 077-973-58
絶縁体厚
0.003 mm
ワイヤL ×直径
50 m × 0.05 mm , conductor diameter
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
アプリケーション
熱電対の構成要素の1つとしても使用できます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)