Merck
GF07301720
チタン-アルミニウム-バナジウム合金、Ti90Al6V4
foil, 100 x 100mm, 2.0mm thickness, annealed
別名:
TI010550
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥79,100
¥79,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥79,100
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
¥79,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
foil (annealed)
メーカー/製品名
Goodfellow 073-017-20
サイズ×厚み
100 mm × 100 mm × 2.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)